Få mere at vide
IKA™ MF 10.1 stødslibehoved
Shop alle IKA produkter
Hastighed:
24,5 m/sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Før det udledes, passerer det formalede materiale gennem en sigte. Denne sigte er udskiftelig og fås i forskellige hulstørrelser (ikke inkl. med levering). Det formalede materiale kan derefter opsamles med en NS 29 standard jordbeholder.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Skære-slibehoved |
| Dimensioner (L x B x H) | 300 x 320 x 560 mm |
| Til brug med (udstyr) | Til plast og materialer med lav volumenvægt |
| Højde (metrisk) | 560 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Hastighed | 24,5 m/sek. |
| Vægt (metrisk) | 2.2 kg |
| Bredde (engelsk) | 12,6'' |
| Bredde (metrisk) | 320 mm |