Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Tilbehør til HPLC-søjler i rustfrit stål
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Type:
Cutter Cone Passer
Låseskrue
Stik
Terminalskrue
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 5
Beskrivelse
Rustfri stålsøjler bruges oftest i HPLC. Materialet er korrosionsbestandigt, trykstabilt og let at bearbejde mekanisk.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Cutter Cone Passer |
| Farve | Sølv |
| Til brug med (applikation) | Cutter Cone Passer til at forbinde kapillærer |
| Emballagemængde | 5 Pakke |