Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskårne ringe
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
100 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Blødt stål |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 125 mm |
| Produkttype | Stativring |
| Oversigt | Klip sektion ud |
| Slutte | Forzinket |