Få mere at vide
Epredia™ Skær mikroskopobjektglas
Artikelnummer. 17224884
Skift visning
Tykkelse: 1 mm
Artikelnummer.
17224884 Tykkelse: 1 mm
1 options
Artikelnummer. 17224884 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. AA00000102E01MNZ20
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Førsteklasses objektglas fremstillet gennem en unik proprietær renseproces beregnet til at give ensartede resultater og lette fortolkningen. Denne proces gør det muligt at bruge disse objektglas i rutinemæssige histologiske og mikrobiologiske applikationer.
  • Fremstillet af schweizisk ekstra-hvidt soda-lime glas
  • Reduceret jernindhold for lav selvfluorescens
  • Grønlig shimmer minimeret
  • Garanteret optimal, fejlfri gennemsigtighed
  • Ren, flad og velegnet til øjeblikkelig brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Sodavand Lime glas
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Certificeringer/compliance ISO8037/I
Belægning Ubelagt
Skriveflade Nej
Dimensioner (L x B) 76 x 26 mm