Få mere at vide
Ansell™ Snit- og kemisk beskyttelseshandske
Beskrivelse
- Specialiseret beskyttelse AlphaTec™ 58-835 kemiske handsker nitrilbarriere beskytter mod almindelige kemikalier
- Enhanced features: deres orange synlige inderindlæg indikerer, når skallen er kompromitteret, hvilket advarer brugerne
- Forhøjede forsvar AlphaTec™ 58-835 sikkerhedshandsker INTERCEPT™ Cut Resistance liner sikrer EN CUT ISO F & ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6 beskyttelse
- Behandlingen af nitrilskalen med strammere greb ANSELL GRIP™ giver bedre greb til håndtering af både våde og olieholdige komponenter
- Optimeret holdbarhed AlphaTec™ 58-835 handsker opnår ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION NIVEAU 5 og EN ABRASION NIVEAU 4 modstand, for længere brug
- Øget komfort og fingerfærdighed, højere tykkelse garn og øget brug af HPPE fører til en dramitisk stigning i komfort, taktilitet og fingerfærdighed
- Farlig fødevarehåndtering af disse AlphaTec™ kemikalier og skæresikre handsker overholder EU's og FDA's regler for fødevarehåndtering
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certificeringer/compliance | EN ISO |
| Kloreret | Nej |
| Applikationer | Industri, Laboratorie |
| Farve | Mintgrøn, Grå |
| Finger Thickness (English) | 31 mL |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 31 mL |
| Vis mere |