Få mere at vide
SHOWA Skære- og slidbestandige strikhandsker
Artikelnummer. 17825532
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17825532 Lille
17805532 Medium
17895522 Større
17835532 X-Large
17815532 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17825532 Leverandør SHOWA Leverandørnr. 54206S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 DKK
    825.65 DKK / 10 par
    Spare 199.35 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den 542 skære- og slidbestandige handske beskytter dine hænder, mens du arbejder med komponenter eller i farlige situationer. Dens polyurethanbelægning over en forstærket HPPE-foring beskytter mod slid og olier, mens den giver maksimal fleksibilitet og fingerfærdighed.
  • De SHOWA 542 skære- og slidbestandig handske er en beskyttelseshandske af høj kvalitet, der er designet til at holde dine hænder sikre under farlige applikationer og komponentmonteringsopgaver.
  • Denne handske har en unik kombination af materialer, der giver overlegen beskyttelse mod snit, slid og olier, mens den stadig bevarer fremragende fleksibilitet og fingerfærdighed.
  • Polyurethanbelægningen forbedrer handskens greb, så du nemt kan arbejde med små komponenter eller glatte materialer. Derudover giver den HPPE-forstærkede liner fremragende skæremodstand, hvilket gør denne handske ideel til håndtering af skarpe genstande.
  • Designet med komfort i tankerne. Det åbne bagsidedesign tillader luft at cirkulere rundt om dine hænder, hvilket reducerer sved og holder dine hænder kølige og behagelige. Den sømløse foring minimerer irritation og friktion, selv under længere brugsperioder, så du kan holde dine hænder beskyttet uden at ofre komfort.
  • Den unikke kombination af materialer giver mulighed for maksimal fleksibilitet, så du nemt kan håndtere små komponenter eller udføre komplicerede opgaver uden at føle dig begrænset.
  • De SHOWA 542 handske fås i en række størrelser, hvilket gør det nemt at finde den perfekte pasform til dine hænder. Uanset om du arbejder i industrielle omgivelser, håndterer skarpe genstande eller arbejder med farlige materialer, SHOWA 542 handske giver den beskyttelse og komfort, du har brug for for at få arbejdet gjort sikkert og effektivt.
Tekniske data
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Hvid
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Polyurethan
Produkttype Skære- og slidstærk handske
Størrelse Lille
EN388 Standard EN388:4341B
Køn Unisex
Handske manchet stil Elastisk
Model- 542
Punkteringsvurdering ASTM F2878 NIVEAU 3