Få mere at vide
SHOWA Skære- og slidbestandige strikhandsker
Beskrivelse
- De SHOWA 542 skære- og slidbestandig handske er en beskyttelseshandske af høj kvalitet, der er designet til at holde dine hænder sikre under farlige applikationer og komponentmonteringsopgaver.
- Denne handske har en unik kombination af materialer, der giver overlegen beskyttelse mod snit, slid og olier, mens den stadig bevarer fremragende fleksibilitet og fingerfærdighed.
- Polyurethanbelægningen forbedrer handskens greb, så du nemt kan arbejde med små komponenter eller glatte materialer. Derudover giver den HPPE-forstærkede liner fremragende skæremodstand, hvilket gør denne handske ideel til håndtering af skarpe genstande.
- Designet med komfort i tankerne. Det åbne bagsidedesign tillader luft at cirkulere rundt om dine hænder, hvilket reducerer sved og holder dine hænder kølige og behagelige. Den sømløse foring minimerer irritation og friktion, selv under længere brugsperioder, så du kan holde dine hænder beskyttet uden at ofre komfort.
- Den unikke kombination af materialer giver mulighed for maksimal fleksibilitet, så du nemt kan håndtere små komponenter eller udføre komplicerede opgaver uden at føle dig begrænset.
- De SHOWA 542 handske fås i en række størrelser, hvilket gør det nemt at finde den perfekte pasform til dine hænder. Uanset om du arbejder i industrielle omgivelser, håndterer skarpe genstande eller arbejder med farlige materialer, SHOWA 542 handske giver den beskyttelse og komfort, du har brug for for at få arbejdet gjort sikkert og effektivt.
Tekniske data
Tekniske data
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Hvid |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polyurethan |
| Produkttype | Skære- og slidstærk handske |
| Størrelse | Medium |
| EN388 Standard | EN388:4341B |
| Køn | Unisex |
| Vis mere |