Få mere at vide
Fisherbrand™ Skumstativ, der kan tilpasses til Vortex Mixer
Artikelnummer. 11792573 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
94 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11792573 94 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11792573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00 DKK
    199.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.81 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold sikkert reagensglas og hætteglas i den konfiguration, der passer bedst til dine behov. Skumstativ, der kan tilpasses, er kompatible med Vortex-blandere.
  • Blødt skum for at forhindre brud
  • Sort i farven
Tekniske data
Diameter (metrisk) 94 mm
Til brug med (udstyr) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4