Få mere at vide
Ambion™ Kundedefineret Pre-miR™ miRNA Precursor
Description
Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA-molekyler designet til at efterligne endogene modne miRNA'er. Brug vores tilpasningsværktøj til at designe den ideelle mimik til din miRNA-sekvens, eller vælg blandt foruddesignede produkter.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Oversigt | Pre-miRNA Precursor, 20nmol, små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA-molekyler designet til at efterligne endogene modne miRNA'er, brug vores tilpasningsværktøj til at designe den ideelle mimik til din miRNA-sekvens |
| Produkttype | Pre-miRNA Precursor |
| Mængde | 20 nmol |