Få mere at vide
Invitrogen™ Kundedefineret Anti-miR™ miRNA-hæmmer
Artikelnummer. 15524394
Skift visning
Mængde:
20 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15524394 20 nmol 20nmol
1 options
Artikelnummer. 15524394 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM17003
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Anti-miR™ miRNA-hæmmere er kemisk modificerede, enkeltstrengede nukleinsyrer designet til specifikt at binde til og hæmme endogene mikroRNA (miRNA)-molekyler.
Brug vores tilpasningsværktøj til at designe den ideelle inhibitor til din miRNA-sekvens, eller vælg blandt foruddesignede produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De Anti-miR™ miRNA leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares ved -20 °C. Den er garanteret i 1 år, når den opbevares tørret (ved -20 °C.)
RNAi type miRNA
Produktlinje Ambion, Anti-miR
Produkttype miRNA-hæmmer
Mængde 20 nmol