Få mere at vide
Applied Biosystems™ Skik TaqMan™ SNP Genotyping Assay, ikke-humant
Artikelnummer. 32226596 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Prøvetype:
Ikke-menneskelig
Menneske eller ikke-menneske
Mængde:
1000 Reactions, Made to Order
2400 Reactions, Made to Order
300 Reactions, Made to Order
L (2400 reactions), Made to Order
M (1000 reactions), Made to Order
S (300 reactions), Made to Order
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 40
Pakke med 80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Prøvetype Mængde Pakningsstørrelse
32226596 Menneske eller ikke-menneske 2400 Reactions, Made to Order -
13435096 Ikke-menneskelig S (300 reactions), Made to Order Hver
15531034 Ikke-menneskelig M (1000 reactions), Made to Order Pakke med 40
15541034 Ikke-menneskelig L (2400 reactions), Made to Order Pakke med 80
32226515 Menneske eller ikke-menneske 300 Reactions, Made to Order -
32226521 Menneske eller ikke-menneske 1000 Reactions, Made to Order -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 32226596 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A80739
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Applied Biosystems TaqMan Brug af SNP Genotyping Assays TaqMan 5'-nukleasekemi til at amplificere og detektere specifikke polymorfier i oprensede genomiske DNA-prøver.
Applied Biosystems TaqMan SNP Genotyping Assays use TaqMan 5'-nuclease chemistry to amplify and detect specific polymorphisms in purified genomic DNA samples. Each assay enables genotyping of individuals for a single nucleotide polymorphism (SNP) and consists of two sequence-specific primers and two TaqMan minor groove binder (MGB) probes with non-fluorescent quenchers (NFQ). Assays contain one probe labeled with VIC or Cyanine 5 dye to detect the Allele 1 sequence; the second probe is labeled with FAM or ABY dye to detect the Allele 2 sequence.
Tilpassede TaqMan SNP genotyping assays kan nemt designes uden ekstra omkostninger ved at indsende målsekvenser fortroligt til vores sikre Custom Assay Design Tool.
Advantages:
  • Dokumenteret—kemi i guldstandard TaqMan og robuste assay-designs leverer nøjagtige, reproducerbare og pålidelige resultater
  • Nemt, —bekvemt enkeltrørsformat og simpel arbejdsgang giver en nem vej til pålidelige resultater; ingen optimering kræves
  • Flexible kan—opnå assay-designs for enhver SNP i det menneskelige genom ved hjælp af vores sikre Custom Assay Design Tool, uden ekstra omkostninger
  • Alle specialtilpassede—menneskelige assays (kun VIC/FAM SKU'er) testes, og de gennemgår en funktionstest på 20 unikke DNA-prøver. Assays bestilt med ikke-menneskelige eller cyanin 5/ABY SKU'er er ikke funktionelt testet.
  • Multiplexing-klare—TaqMan-assays er nu tilgængelige med VIC/FAM eller Cyanin 5/ABY formater for at understøtte samtidig detektion af to sæt SNP'er (to par alleler).
Omtrentlig skibstid
4 – 6 dage i Nordamerika og 6 – 10 dage i Europa (VIC/FAM); 4-10 dage i Nordamerika, 6-14 dage i Europa (Cyanin 5/ABY)
Det gratis Custom Assay Design Tool kan generere assays til detektion af SNP'er, MNP'er og indaler på op til seks baser. Disse specialtilpassede assays designes, syntetiseres, formuleres, optimeres og kvalitetskontroltestes.
TaqMan SNP Genotyping Assays kræver kun tre reaktionskomponenter til PCR: renset genomisk DNA (1 – 20 ng), assay-opløsningen og TaqMan Genotyping Master Mix (singleplex) eller TaqPath ProAmp Master Mix (multiplex) (solgt separat).
Alle assay-designs er produktet af vores brancheførende bioinformatikpipeline, optimeret over mere end et årti ved at udnytte produktions- og assay-præstationsdata. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og er understøttet af mere end 350 patenter.
Anbefalet mastermix (solgt separat): TaqMan Genotyping Master Mix (Cat. Nr. 4371355) eller TaqPath ProAmp Master Mix (Kat. Nej. A30865)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 80X
Indhold og opbevaring •1 rør med en 40X (S og M størrelse) eller 80X (L størrelse) blanding af forudformuleret assay (2 prober og 2 primere).
•Opbevar ved -15 °C til -25 °C.
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, , StepOnePlus, 7 System, QuantStudio Absolute Q Digital PCR System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, 7 Pro, QuantStudio QuantStudio 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler* * Hvis en termisk cykler bruges til PCR-forstærkning, skal den valgfrie forlæsning og efterlæsning udføres separat på et realtids PCR-system for at kunne detektere og optage fluorescerende ViiA StepOne signaler.
Nøglefunktioner Cyanin 5 - MGB proben registrerer Allele 1, ABY - MGB probe opdager Allele 2
Antal reaktioner 2400 Reaktioner, Udført på bestilling
Produktlinje TaqMan
Produkttype SNP genotypebestemmelse
Mængde 2400 Reactions, Made to Order
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Rør
Prøvetype Menneske eller ikke-menneske