Få mere at vide
Applied Biosystems™ Skik TaqMan™ SNP Genotyping Assay, ikke-humant
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Applied Biosystems TaqMan SNP Genotyping Assays use TaqMan 5'-nuclease chemistry to amplify and detect specific polymorphisms in purified genomic DNA samples. Each assay enables genotyping of individuals for a single nucleotide polymorphism (SNP) and consists of two sequence-specific primers and two TaqMan minor groove binder (MGB) probes with non-fluorescent quenchers (NFQ). Assays contain one probe labeled with VIC or Cyanine 5 dye to detect the Allele 1 sequence; the second probe is labeled with FAM or ABY dye to detect the Allele 2 sequence.
Applied Biosystems TaqMan Brug af SNP Genotyping Assays TaqMan 5´ -nukleasekemi til at amplificere og detektere specifikke polymorfier i oprensede genomiske DNA-prøver. Hvert assay muliggør genotypebestemmelse af individer for en enkelt nukleotidpolymorfi (SNP) og består af to sekvensspecifikke primere og to TaqMan mindre rille binder (MGB ) prober med ikke-fluorescerende quenchere (NFQ). En sonde er mærket med VIC farvestof til at detektere Allel 1-sekvensen; den anden sonde er mærket med FAM farvestof for at detektere Allel 2-sekvensen.
Skik TaqMan SNP Genotyping Assays kan nemt designes uden ekstra omkostninger ved at indsende målsekvenser fortroligt til vores sikre Custom Assay Design Tool. Værktøjet kan generere analysedesign, der er rettet mod enhver SNP i enhver organisme, hvilket giver maksimal fleksibilitet til at opfylde dine forskningsbehov.
Fordele:
•Bevist —guldstandard TaqMan kemi og robuste assaydesigns giver nøjagtige, reproducerbare og pålidelige resultater
•Nemt —og bekvemt enkeltrørsformat og enkel arbejdsgang giver en nem vej til pålidelige resultater; ingen optimering påkrævet
•Fleksibel —opnå analysedesign for enhver SNP i enhver organisme ved hjælp af vores sikre Custom Assay Design Tool, uden ekstra omkostninger
•Testet —alle brugerdefinerede assays er kvalitetskontroltestet for syntesenøjagtighed og formuleringsfuldstændighed.
Omtrentlig forsendelsestid 4 6
dage –i Nordamerika og 6 10 dage i –Europa Det gratis Custom
Assay Design Tool kan generere assays til påvisning af SNP'er, MNP'er og indels på op til seks baser. Disse brugerdefinerede analyser er designet, syntetiseret, formuleret, optimeret og kvalitetskontroltestet.
TaqMan SNP Genotyping Assays kræver kun tre reaktionskomponenter til PCR: oprenset genomisk DNA (–1 20 ng), assayopløsningen og TaqMan Genotyping Master Mix (eller en anden kompatibel mastermix) (sælges separat).
Alle assay-designs er produktet af vores brancheførende bioinformatik-pipeline, optimeret i løbet af mere end et årti ved at udnytte produktions- og analyseydelsesdata. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og er understøttet af mere end 350 patenter.
Anbefalet mastermix (sælges separat): TaqMan Genotyping Master Mix (Kat. nr. 4371355)
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 80X |
| Indhold og opbevaring | 1 rør indeholdende en 40X (S- og M-størrelser) eller 80X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (2 prober og 2 primere). Opbevares ved -15 til -25 °C. |
| Til brug med (udstyr) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR system* , VeritiPro* , SimpliAmp* , MiniAmp* , Automatiseret Thermal Cycler* * Hvis der anvendes en termisk cycler til PCR-amplifikation, skal den valgfri for- og efterlæsning udføres separat på et real-time PCR-system for at detektere og registrere fluorescerende signaler. |
| Antal reaktioner | 12.000 (384-brønd), 2400 (96-brønd) |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | L (2400 reactions), Made to Order |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Prøvetype | Ikke-menneskelig |