Få mere at vide
Applied Biosystems™ Skik TaqMan™ SNP Genotyping Assay, ikke-humant
Artikelnummer. 13435096 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Prøvetype:
Ikke-menneskelig
Mængde:
L (2400 reactions), Made to Order
M (1000 reactions), Made to Order
S (300 reactions), Made to Order
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 40
Pakke med 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Prøvetype Mængde Pakningsstørrelse
13435096 Ikke-menneskelig S (300 reactions), Made to Order Hver
15531034 Ikke-menneskelig M (1000 reactions), Made to Order Pakke med 40
15541034 Ikke-menneskelig L (2400 reactions), Made to Order Pakke med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 13435096 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4332077
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Indeholder
To umærkede PCR-primere: frem og tilbage (primere ved 900 nM slutkoncentration); 1 VIC farvestof: MGB-mærket probe detekterer Allel 1-sekvensen (prober ved 200 nM slutkoncentration); 1 6FAM farvestof: MGB mærket probe detekterer Allel 2-sekvensen (prober ved 200 nM slutkoncentration)
Applied Biosystems TaqMan Brug af SNP Genotyping Assays TaqMan 5'-nukleasekemi til at amplificere og detektere specifikke polymorfier i oprensede genomiske DNA-prøver.
Applied Biosystems TaqMan SNP Genotyping Assays use TaqMan 5'-nuclease chemistry to amplify and detect specific polymorphisms in purified genomic DNA samples. Each assay enables genotyping of individuals for a single nucleotide polymorphism (SNP) and consists of two sequence-specific primers and two TaqMan minor groove binder (MGB) probes with non-fluorescent quenchers (NFQ). Assays contain one probe labeled with VIC or Cyanine 5 dye to detect the Allele 1 sequence; the second probe is labeled with FAM or ABY dye to detect the Allele 2 sequence.
Applied Biosystems TaqMan Brug af SNP Genotyping Assays TaqMan 5´ -nukleasekemi til at amplificere og detektere specifikke polymorfier i oprensede genomiske DNA-prøver. Hvert assay muliggør genotypebestemmelse af individer for en enkelt nukleotidpolymorfi (SNP) og består af to sekvensspecifikke primere og to TaqMan mindre rille binder (MGB ) prober med ikke-fluorescerende quenchere (NFQ). En sonde er mærket med VIC farvestof til at detektere Allel 1-sekvensen; den anden sonde er mærket med FAM farvestof for at detektere Allel 2-sekvensen.
Skik TaqMan SNP Genotyping Assays kan nemt designes uden ekstra omkostninger ved at indsende målsekvenser fortroligt til vores sikre Custom Assay Design Tool. Værktøjet kan generere analysedesign, der er rettet mod enhver SNP i enhver organisme, hvilket giver maksimal fleksibilitet til at opfylde dine forskningsbehov.
Fordele:
Bevist —guldstandard TaqMan kemi og robuste assaydesigns giver nøjagtige, reproducerbare og pålidelige resultater
Nemt —og bekvemt enkeltrørsformat og enkel arbejdsgang giver en nem vej til pålidelige resultater; ingen optimering påkrævet
Fleksibel —opnå analysedesign for enhver SNP i enhver organisme ved hjælp af vores sikre Custom Assay Design Tool, uden ekstra omkostninger
Testet —alle brugerdefinerede assays er kvalitetskontroltestet for syntesenøjagtighed og formuleringsfuldstændighed.
Omtrentlig forsendelsestid 4 6
dage –i Nordamerika og 6 10 dage i –Europa Det gratis Custom
Assay Design Tool kan generere assays til påvisning af SNP'er, MNP'er og indels på op til seks baser. Disse brugerdefinerede analyser er designet, syntetiseret, formuleret, optimeret og kvalitetskontroltestet.
TaqMan SNP Genotyping Assays kræver kun tre reaktionskomponenter til PCR: oprenset genomisk DNA (–1 20 ng), assayopløsningen og TaqMan Genotyping Master Mix (eller en anden kompatibel mastermix) (sælges separat).
Alle assay-designs er produktet af vores brancheførende bioinformatik-pipeline, optimeret i løbet af mere end et årti ved at udnytte produktions- og analyseydelsesdata. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og er understøttet af mere end 350 patenter.
Anbefalet mastermix (sælges separat): TaqMan Genotyping Master Mix (Kat. nr. 4371355)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 40X
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en 40X (S- og M-størrelser) eller 80X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (2 prober og 2 primere).
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR system* , VeritiPro* , SimpliAmp* , MiniAmp* , Automatiseret Thermal Cycler*
* Hvis der anvendes en termisk cycler til PCR-amplifikation, skal den valgfri for- og efterlæsning udføres separat på et real-time PCR-system
for at detektere og registrere fluorescerende signaler.
Antal reaktioner 1500 (384-brønd); 300 (96-brønd)
Produktlinje TaqMan
Produkttype Skik TaqMan Genotyping
Mængde S (300 reactions), Made to Order
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Prøvetype Ikke-menneskelig