Få mere at vide
Applied Biosystems™ Skik TaqMan™ SNP Genotyping Assay, menneske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12643855 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
L (2400 reaktioner), lavet på bestilling
M (1000 reaktioner), lavet på bestilling
S (300 reaktioner), lavet på bestilling
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 40
Pakke med 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12643855 S (300 reaktioner), lavet på bestilling Hver
15511034 M (1000 reaktioner), lavet på bestilling Pakke med 40
15521034 L (2400 reaktioner), lavet på bestilling Pakke med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12643855 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4331349
Få en enklere genekspressionsarbejdsgang
Brug rabatkode 27975
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
To umærkede PCR-primere: frem og tilbage (primere ved 900 nM slutkoncentration); 1 VIC farvestof: MGB-mærket probe detekterer Allel 1-sekvensen (prober ved 200 nM slutkoncentration); 1 6FAM farvestof: MGB mærket probe detekterer Allel 2-sekvensen (prober ved 200 nM slutkoncentration)
Giv en meget fleksibel teknologi til påvisning af polymorfismer inden for ethvert genom
Opret assays ved at indsende fortrolige målsekvenser til Applied Biosystems sikre analysedesignpipeline ved hjælp af Custom TaqMan Assay design værktøj. Denne pipeline har genereret millioner af assaydesigns ved at bruge heuristiske regler udledt fra både fremstillings- og assayydeevnedata. Disse analyser bruger TaqMan mindre rillebinding (MGB ) prober til overlegen allelisk diskrimination, forbedrede signal-til-støj-forhold og designfleksibilitet. Alle humane SNP-genotypebestemmelsesassays er funktionelt testet på 20 unikke DNA-prøver for at sikre assay-amplifikation og prøveklyngning. Disse brugerdefinerede analyser er designet, syntetiseret, formuleret, optimeret og kvalitetskontroltestet. De er ideelle til genotypeapplikationer, herunder screening, association, kandidatregion, kandidatgen eller finkortlægningsundersøgelser.
Applied Biosystems TaqMan SNP Genotyping Assays use TaqMan 5'-nuclease chemistry to amplify and detect specific polymorphisms in purified genomic DNA samples. Each assay enables genotyping of individuals for a single nucleotide polymorphism (SNP) and consists of two sequence-specific primers and two TaqMan minor groove binder (MGB) probes with non-fluorescent quenchers (NFQ). One probe is labeled with VIC dye to detect the Allele 1 sequence; the second probe is labeled with FAM dye to detect the Allele 2 sequence.
Custom TaqMan SNP Genotyping Assays can be easily designed at no extra charge by submitting target sequences confidentially to our secure Custom Assay Design Tool.
Benefits:
  • Proven—gold-standard TaqMan chemistry and robust assay designs deliver accurate, reproducible, and reliable results
  • Easy—convenient single-tube format and simple workflow provide an easy path to trusted results; no optimization required
  • Flexible—obtain assay designs for any SNP in the human genome using our secure Custom Assay Design Tool, at no extra charge
  • Tested—all custom human assays are subjected to a functional test on 20 unique DNA samples
Approximate ship time
4–6 days in North America and 6–10 days in Europe
The free Custom Assay Design Tool can generate assays for the detection of SNPs, MNPs, and indels of up to six bases. These custom assays are designed, synthesized, formulated, optimized, and quality control tested.
TaqMan SNP Genotyping Assays require only three reaction components for PCR: purified genomic DNA (1–20 ng), the assay solution, and TaqMan Genotyping Master Mix (or another compatible master mix) (sold separately).
All assay designs are the product of our industry-leading bioinformatics pipeline, optimized over the course of more than a decade by leveraging manufacturing and assay performance data. TaqMan Assays have been cited in over 40,000 publications and are backed by more than 350 patents.
Recommended master mix (sold separately): TaqMan Genotyping Master Mix (Cat. No. 4371355)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 40X
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en 40X (S- og M-størrelser) eller 80X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (2 prober og 2 primere).
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR system* , VeritiPro* , SimpliAmp* , MiniAmp* , Automatiseret Thermal Cycler*
* Hvis der anvendes en termisk cycler til PCR-amplifikation, skal den valgfri for- og efterlæsning udføres separat på et real-time PCR-system
for at detektere og registrere fluorescerende signaler.
Antal reaktioner 1500 (384-brønd); 300 (96-brønd)
Produktlinje TaqMan
Produkttype Skik TaqMan Genotyping
Mængde S (300 reaktioner), lavet på bestilling
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Prøvetype ADN