Få mere at vide
Applied Biosystems™ Skik TaqMan™ Lille RNA-assay
Shop alle Applied Biosystems produkter
Beskrivelse
Skik TaqMan Brug af små RNA-analyser TaqMan Real-Time PCR-assays til analyse af ethvert lille RNA-molekyle. Romanbearbejdelsen i TaqMan Analysedesign udviklet til undersøgelse af miRNA'er er ideelle til analyse af enhver lille nukleinsyre på mindre end 200 baser lang, inklusive nyopdagede miRNA'er, Piwi-interagerende RNA (piRNA), små nuklear RNA (snRNA) og små nukleolære RNA (snoRNA).
• Fleksibel og nem bestillingsproces —med vores sikre Custom TaqMan Lille RNA-analyse-designværktøj
•Alsidig anvendelse til —analyse af enhver lille RNA fra enhver art
• Præ-formulerede assays med pålidelige resultater —er optimeret til at køre under universelle forhold
•Kraftig miRNA-kvantificering —med samme følsomhed, specificitet og reproducerbarhed som foruddesignet TaqMan MicroRNA
Assays Sofistikeret design pipeline
MiRPipe Small RNA Assay design pipeline er baseret på vores omfattende baggrund og bioinformatik ekspertise design TaqMan Genekspressionsassays. For at detektere meget små mål inkluderer den designfunktioner baseret på empiriske data indsamlet over år af eksperimenter. Den resulterende automatiserede pipeline inkluderer indbyggede fleksibilitetsfunktioner, der muliggør design af assays til det bredeste udvalg af små RNA-sekvenser. Fordelene ved TaqMan Analyseteknologi er ideel til analyse af stort set ethvert lille RNA, hvilket muliggør resultater, du kan stole på fra det allerførste eksperiment.
Præ-formuleret assay
• Fremad primer: 1500 nM
• Omvendt primer: 700 nM
• FAM-MGB sonde: 200 nM
• RT-sekvenser: 50
nM Bestillingsinformation
Først bioinformatisk kvalificere dit sekvensmål for specificitet og sekvenskvalitet, og brug derefter Custom TaqMan Lille RNA-analysedesignværktøj til at indtaste din sekvens og indsende den til analysedesign. Dette brugervenlige værktøj er et sikkert og fortroligt værktøj. Hvis vi ikke er i stand til at designe eller fremstille et assay til dit sekvensmål af interesse, vil du ikke blive debiteret.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 20X (analyse), 20X (RT Primer) |
| Indhold og opbevaring | •1 rør indeholdende RT-primer i en koncentration på 5X (XS- og S-størrelser), 20X (M-størrelse) eller 60X (L-størrelse) • 1 rør indeholdende en 20X (XS, S og M størrelser) eller 60X (L størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere). Opbevares ved -15 til -25 °C. |
| Form | Væske |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | M (750 RT/750 PCR-reaktioner), lavet på bestilling |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Til brug med (applikation) | Genekspression, miRNA-analyse |
| Antal reaktioner | 750 reaktioner (PCR og RT-PCR) |