Få mere at vide
Applied Biosystems™ Skik TaqMan™ Lille RNA-assay
Artikelnummer. 15514334 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
L (2900 RT/2900 PCR-reaktioner), lavet på bestilling
M (750 RT/750 PCR-reaktioner), lavet på bestilling
S (50 RT/150 PCR-reaktioner), lavet på bestilling
XS (25 RT/75 PCR-reaktioner), lavet på bestilling
Pakningsstørrelse:
2900 reaktioner
75 reaktioner
750 reaktioner
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15514334 XS (25 RT/75 PCR-reaktioner), lavet på bestilling 75 reaktioner
15449142 S (50 RT/150 PCR-reaktioner), lavet på bestilling Hver
15581044 M (750 RT/750 PCR-reaktioner), lavet på bestilling 750 reaktioner
15591044 L (2900 RT/2900 PCR-reaktioner), lavet på bestilling 2900 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15514334 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4440418
Skik TaqMan Brug af små RNA-analyser TaqMan Real-Time PCR-assays til analyse af ethvert lille RNA-molekyle.
Skik TaqMan Brug af små RNA-analyser TaqMan Real-Time PCR-assays til analyse af ethvert lille RNA-molekyle. Romanbearbejdelsen i TaqMan Analysedesign udviklet til undersøgelse af miRNA'er er ideelle til analyse af enhver lille nukleinsyre på mindre end 200 baser lang, inklusive nyopdagede miRNA'er, Piwi-interagerende RNA (piRNA), små nuklear RNA (snRNA) og små nukleolære RNA (snoRNA).
Fleksibel og nem bestillingsproces —med vores sikre Custom TaqMan Lille RNA-analyse-designværktøj
Alsidig anvendelse til —analyse af enhver lille RNA fra enhver art
• Præ-formulerede assays med pålidelige resultater —er optimeret til at køre under universelle forhold
Kraftig miRNA-kvantificering —med samme følsomhed, specificitet og reproducerbarhed som foruddesignet TaqMan MicroRNA
Assays Sofistikeret design pipeline
MiRPipe Small RNA Assay design pipeline er baseret på vores omfattende baggrund og bioinformatik ekspertise design TaqMan Genekspressionsassays. For at detektere meget små mål inkluderer den designfunktioner baseret på empiriske data indsamlet over år af eksperimenter. Den resulterende automatiserede pipeline inkluderer indbyggede fleksibilitetsfunktioner, der muliggør design af assays til det bredeste udvalg af små RNA-sekvenser. Fordelene ved TaqMan Analyseteknologi er ideel til analyse af stort set ethvert lille RNA, hvilket muliggør resultater, du kan stole på fra det allerførste eksperiment.
Præ-formuleret assay
• Fremad primer: 1500 nM
• Omvendt primer: 700 nM
• FAM-MGB sonde: 200 nM
• RT-sekvenser: 50
nM Bestillingsinformation
Først bioinformatisk kvalificere dit sekvensmål for specificitet og sekvenskvalitet, og brug derefter Custom TaqMan Lille RNA-analysedesignværktøj til at indtaste din sekvens og indsende den til analysedesign. Dette brugervenlige værktøj er et sikkert og fortroligt værktøj. Hvis vi ikke er i stand til at designe eller fremstille et assay til dit sekvensmål af interesse, vil du ikke blive debiteret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20X (analyse), 5X (RT Primer)
Indhold og opbevaring •1 rør indeholdende RT-primer i en koncentration på 5X (XS- og S-størrelser), 20X (M-størrelse) eller 60X (L-størrelse)
• 1 rør indeholdende en 20X (XS, S og M størrelser) eller 60X (L størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere).
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Form Væske
Produktlinje TaqMan
Mængde XS (25 RT/75 PCR-reaktioner), lavet på bestilling
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 25 reaktioner (PCR), 75 reaktioner (RT-PCR)