Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ TAMRA sonde
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075788 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
20.000 pmol
50.000 pmol
6.000 pmol
Produkttype:
TAMRA sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12688323
Brand: Applied Biosystems™ 450024
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brugerdefineret TaqMan™ probe
Skik TaqMan™ prober er dobbelt-mærkede primere, der er egnede til brug i enhver real-time PCR-applikation. De indeholder et 5' reporterfarvestof og et 3' TAMRA™ ikke-fluorescerende quencher. Vælg blandt FAM™ , VIC™ , ABY™ , og JUN™ som 3'-reportere. Prober er HPLC-oprensede.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
3'Primermodifikation TAMRA
5'Primermodifikation FAM, TET , VIC
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en dobbeltmærket probe i opløsning eller tørret ned.
Opbevares ved -15 °C til -25 °C
Form Flydende eller tørret ned
Format Rør
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Intern sondemodifikation Ingen
Produktlinje TaqMan
Produkttype TAMRA sonde
Oprensningsmetode HPLC
Renhed eller kvalitetsklasse HPLC
Mængde 20.000 pmol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Vis mere Vis mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado