Beskrivelse
Applied Biosystems TaqMan QSY og QSY2-prober er dobbelt-mærkede prober, der bruges til real-time PCR med Cyanine 5 (Cy5 ) og Cyanine 5.5 (Cy5.5 ) reporterfarvestoffer. TaqMan QSY og QSY2-prober er designet til optimal følsomhed og ydeevne i multipleksede qPCR-eksperimenter til påvisning af op til 6 mål. Nuværende brugere af mørke quencher-prober, som f.eks Black Hole Quencher (BHQ™ ) sonder, kan designe brugerdefinerede QSY og QSY2-prober uden at ændre probesekvenser.
Alle TaqMan QSY og QSY2-prober er HPLC-rensede og verificerede ved massespektrometri for at sikre parti-til-lot-reproducerbarhed mellem batches. Thermo Fisher Scientific har været førende inden for fremstilling af qPCR-sonder i over 20 år med ekspertise i sondesyntese i en facilitet, der er certificeret til ISO 13485. TaqMan QSY og QSY2-prober kan bruges til viruspatogen og mikrobiel påvisning i forskningsprøver til sundhedspleje og biofarmaceutiske udviklingsbehov.
Applied Biosystems TaqMan QSY og QSY2-prober er dobbelt-mærkede prober, der bruges til realtids PCR. De er designet til optimal følsomhed og ydeevne i multiplexede qPCR-eksperimenter til detektion af op til seks mål. Nuværende brugere af mørkeslukkerprober, såsom Black Hole Quencher (BHQ™) prober, kan designe specialdesignede QSY og QSY2-prober uden at ændre probesekvenserne.
Alle TaqMan QSY og QSY2-prober er HPLC-rensede og verificerede med massespektrometri for at sikre reproducerbarhed mellem batches. Thermo Fisher Scientific har været førende inden for qPCR-probeproduktion i over 20 år med ekspertise i probesyntese i en facilitet, der er certificeret til ISO 13485. TaqMan QSY og QSY2-prober kan bruges til detektion af virale patogener og mikrobielle stoffer i forskningsprøver til sundheds- og biofarmaceutiske udviklingsbehov.
Funktioner ved TaqMan QSY QSY2-prober inkluderer:
- Cyanin 5 og cyanin 5.5 reporterfarvestoffer—. Nye TaqMan QSY2-prober inkluderer Cyanin 5 og Cyanin 5.5 reporterfarvestoffer, som nu gør det muligt at multiplexe op til seks mål
- Øget følsomhed sammenlignet med sonder fra en anden førende leverandør—opdager lav-forekomst mål, urenheder og udsving i bioproduktionen mere præcist
- Multiplexing-ydelse uden kompromis—Brug QSY til multipleksning af op til fire mål med ABY, JUN, FAM, og VIC brug QSY2 til multipleksing af 5. og 6. mål med cyanin 5 og cyanin 5.5
- Bedre performance-fastholdelse, når man skalerer—konsistent ydeevne fra singleplex til 6-plex, skaber en mere glidende assay-udviklingsoplevelse
- TaqMan QSY og QSY2-prober har større dynamisk område sammenlignet med sonder fra en anden førende leverandør—, hvilket muliggør mere præcis detektion af et større område af analytkoncentrationer
- Kom hurtigt—i gang. BHQ-probesekvenser kan konverteres til QSY og QSY2-versioner uden behov for redesign
- Kompatible med vores mastermixede og valideret på vores instrumenter—, får du øget tillid til probernes ydeevne i dit laboratorium, så dine produkter hurtigere kan komme på markedet
- Som en del af Thermo Fisher Scientific qPCR-økosystemet—kan vores teams støtte dig i alle komponenter af real-time PCR (qPCR) arbejdsgangen
Garanteret udbytte
Den enhedsstørrelse, du vælger, er baseret på den minimumsmængde, vi leverer, ikke på syntesestart. Sørg for, at du tager højde for det garanterede udbytte (mængden af probe, du faktisk modtager), når du beregner pris pr. reaktion.
Omtrentlige skibstider
- 4 til 10 dage i Nordamerika
- 5 til 10 dage i Europa
Kalibrering
For kalibrering af ABY, JUN, og cyanin 5, den komplette liste over kalibreringsplader for 96-brønd, 0,1 ml; 96-brønd, 0,2 ml; og 384-brønds pladeformater findes i Multiplexing Optimization Guide i dokumentsektionen. For kalibrering af cyanin 5,5, send venligst din anmodning til specialty_oligos@thermofisher.com.
Vi tilbyder Applied Biosystems også specialfremstillede primere og andre typer TaqMan prober.
Har du brug for en anden farve eller koncentration eller en større lot-størrelse? Custom TaqMan Assay and Oligo Service tilbyder skræddersyede produkter, som du kan skræddersy til dine eksperimentelle behov.
Tekniske data
Tekniske data
| 3'Primermodifikation | QSY 2 |
| 5'Primermodifikation | Cyanin 5, Cyanin 5,5 |
| Indhold og opbevaring | 1 rør med en dobbeltmærket probe i opløsning eller tørret ned. Opbevar ved –15°til –25 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Form | Flydende eller tørret |
| Format | Rør |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Til brug med (udstyr) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, ViiA™ StepOnePlus™, 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, 7 Pro, QuantStudio QuantStudio™ 12k Flex |
| Intern sondemodifikation | Ingen |
| Vis mere |