Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ QSY og QSY2 sonder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15490614 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Produkttype:
QSY sonde
QSY2 Probe
QSY2 sonde
Mængde:
20.000 pmol
50.000 pmol
6000 pmol
6000 pmole
Pakningsstørrelse:
1 sæt
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde unitSize
15490614 QSY sonde 6000 pmol 1 sæt
15400624 QSY sonde 20.000 pmol 1 sæt
15410624 QSY sonde 50.000 pmol 1 sæt
31722990 QSY2 Probe 6000 pmole -
30055798 QSY2 sonde 50.000 pmol -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15490614 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4482777
Applied Biosystems TaqMan QSY og QSY2-prober er dobbelt-mærkede prober, der anvendes til real-time PCR. TaqMan QSY og QSY2-prober er designet til optimal følsomhed og ydeevne i multipleksede qPCR-eksperimenter til påvisning af op til 6 mål.
Applied Biosystems TaqMan QSY og QSY2-prober er dobbelt-mærkede prober, der bruges til real-time PCR med Cyanine 5 (Cy5 ) og Cyanine 5.5 (Cy5.5 ) reporterfarvestoffer. TaqMan QSY og QSY2-prober er designet til optimal følsomhed og ydeevne i multipleksede qPCR-eksperimenter til påvisning af op til 6 mål. Nuværende brugere af mørke quencher-prober, som f.eks Black Hole Quencher (BHQ™ ) sonder, kan designe brugerdefinerede QSY og QSY2-prober uden at ændre probesekvenser.
Alle TaqMan QSY og QSY2-prober er HPLC-rensede og verificerede ved massespektrometri for at sikre parti-til-lot-reproducerbarhed mellem batches. Thermo Fisher Scientific har været førende inden for fremstilling af qPCR-sonder i over 20 år med ekspertise i sondesyntese i en facilitet, der er certificeret til ISO 13485. TaqMan QSY og QSY2-prober kan bruges til viruspatogen og mikrobiel påvisning i forskningsprøver til sundhedspleje og biofarmaceutiske udviklingsbehov.
Features of TaqMan QSY and QSY2 probes include:
  • Cyanine 5 (Cy5) and Cyanine 5.5 (Cy5.5) reporter dyes—new TaqMan QSY2 probes include Cy5 and Cy5.5 reporter dyes, now enabling you to multiplex up to six targets
  • Increased sensitivity compared to probes from another leading supplier—detect low-abundance targets, impurities, and fluctuations in bioproduction more accurately
  • Multiplexing performance without compromise—use QSY for multiplexing up to four targets with ABY, JUN, FAM, and VIC and use QSY2 for 5th and 6th target multiplexing with Cy5 and Cy5.5
  • Better performance retention when scaling up—consistent performance from singleplex to 6-plex creates a smoother assay development experience
  • TaqMan QSY and QSY2 probes have greater dynamic range compared to probes from another leading supplier—enables more accurate detection of a greater range of analyte concentrations
  • Get started quickly—BHQ probe sequences can be converted to QSY and QSY2 versions with no redesign needed
  • Compatible with our master mixes and validated on our instruments—get increased confidence in the performance of the probes in your lab to help get your products to market faster
  • Part of the Thermo Fisher Scientific qPCR ecosystem—our teams can support you in all components of the real‐time PCR (qPCR) workflow
Guaranteed yield
The unit size you select is based on the minimum amount we will deliver, not on synthesis starting amount. Ensure that you are considering the guaranteed yield (amount of probe you are actually receiving) when calculating price per reaction.
Approximate ship times
  • 4 to 10 days in North America
  • 5 to 10 days in Europe
Calibration
For calibration of ABY, JUN, and Cy5, the complete list of calibration plates for 96-well, 0.1 mL; 96-well, 0.2 mL; and 384-well plate formats are in the Multiplexing Optimization Guide in the document section. For Calibration of Cy5.5, please email your request to specialty_oligos@thermofisher.com.
We also offer Applied Biosystems custom primers and other types of TaqMan probes.
Need a different dye or concentration or a larger lot size? The TaqMan Custom Assay and Oligo Service offers custom products that you can tailor to meet your experimental needs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
3'Primermodifikation QSY
5'Primermodifikation ABY, FAM , JUN , VIC
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en dobbeltmærket probe i opløsning eller tørret ned.
Opbevares ved -15 °C til -25 °C
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Flydende eller tørret ned
Format Rør
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Hurtig
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Intern sondemodifikation Ingen
Produktlinje TaqMan
Produkttype QSY sonde
Oprensningsmetode HPLC
Mængde 6000 pmol