Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB sonde
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075789 Shop alle Applied Biosystems produkter
5'Primermodifikation:
FAM, NED, TET, VIC
Mængde:
20.000 pmol skala
50.000 pmol Skala
6.000 pmol skala
Pakningsstørrelse:
50000pmol
Hver
Artikelnummer. 12005030
Brand: Applied Biosystems™ 4316034
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brugerdefineret TaqMan™ probe
Custom TaqMan probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR application. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' nonfluorescent quencher/Minor Groove Binder (MGB). Choose from FAM, VIC, ABY, JUN, Cyanine 5, TET, and NED as reporters. Probes are HPLC-purified.
Brugerdefinerede TaqMan™ prober er dobbelt-mærkede primere, der er egnede til brug i enhver realtids-PCR-applikation. De inkorporerer en 5' reporterfarve og en 3' ikke-fluorescerende quencher/minor groove-binder (MGB). Vælg mellem FAM™, VIC™, TET™ og NED™ som reportere. Prober er HPLC-rensede.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
3'Primermodifikation MGB-NFQ
5'Primermodifikation FAM, NED, TET, VIC
Form Væske
Format Rør
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Intern sondemodifikation Ingen
Etiket eller farvestof FAM, VIC, NED, TET
Produktlinje TaqMan
Produkttype TaqMan sonde
Oprensningsmetode HPLC
Renhed eller kvalitetsklasse HPLC
Mængde 6.000 pmol skala
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)