Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB sonde
Artikelnummer. 13243744 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
5'Primermodifikation:
FAM, NED, TET, VIC
Mængde:
20.000 pmol skala
50.000 pmol Skala
6.000 pmol skala
Pakningsstørrelse:
50000pmol
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. 5'Primermodifikation Mængde unitSize
13243744 FAM, NED, TET, VIC 20.000 pmol skala Hver
12005030 FAM, NED, TET, VIC 6.000 pmol skala Hver
15502423 FAM, NED, TET, VIC 50.000 pmol Skala 50000pmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Artikelnummer. 13243744 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4316033
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Brugerdefineret TaqMan™ probe
Custom TaqMan probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR application. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' nonfluorescent quencher/Minor Groove Binder (MGB). Choose from FAM, VIC, ABY, JUN, Cyanine 5, TET, and NED as reporters. Probes are HPLC-purified.
Brugerdefinerede TaqMan™ prober er dobbelt-mærkede primere, der er egnede til brug i enhver realtids-PCR-applikation. De inkorporerer en 5' reporterfarve og en 3' ikke-fluorescerende quencher/minor groove-binder (MGB). Vælg mellem FAM™, VIC™, TET™ og NED™ som reportere. Prober er HPLC-rensede.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
3'Primermodifikation MGB-NFQ
5'Primermodifikation FAM, NED, TET, VIC
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en dobbeltmærket probe i opløsning.
Opbevares ved -15 °C til -25 °C
Form Væske
Format Rør
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Intern sondemodifikation Ingen
Etiket eller farvestof VIC, NED, TET
Produktlinje TaqMan
Produkttype TaqMan sonde
Oprensningsmetode HPLC
Renhed eller kvalitetsklasse HPLC
Mængde 20.000 pmol skala
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)