Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB sonde
Artikelnummer. 12005030 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
5'Primermodifikation:
ABY
Cyanin 5
FAM, NED, TET, VIC
JUN
Mængde:
20.000 pmol
20.000 pmol skala
50.000 pmol
50.000 pmol Skala
6.000 pmol
6.000 pmol skala
Pakningsstørrelse:
50000pmol
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. 5'Primermodifikation Mængde Pakningsstørrelse
12005030 FAM, NED, TET, VIC 6.000 pmol skala Hver
30564901 ABY 6.000 pmol -
30564944 ABY 20.000 pmol -
30565004 ABY 50.000 pmol -
30564902 JUN 6.000 pmol -
30565020 JUN 20.000 pmol -
30565217 JUN 50.000 pmol -
30565243 Cyanin 5 6.000 pmol -
30565016 Cyanin 5 20.000 pmol -
30565238 Cyanin 5 50.000 pmol -
15502423 FAM, NED, TET, VIC 50.000 pmol Skala 50000pmol
13243744 FAM, NED, TET, VIC 20.000 pmol skala Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12005030 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4316034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4455.00 DKK
    4009.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 445.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Specialdesignede TaqMan prober er dobbeltmærkede primere, der er velegnede til brug i enhver realtids PCR-applikation. De indeholder en 5' reporterfarve og en 3' ikke-fluorescerende quencer/minor groove bindemiddel (MGB). Vælg mellem FAM, VIC, , ABY, JUN, Cy5, , TET og NED som journalister.
Specialdesignede TaqMan prober er dobbeltmærkede primere, der er velegnede til brug i enhver realtids PCR-applikation. De indeholder en 5' reporterfarve og en 3' ikke-fluorescerende quencher/Minor Groove Binder (MGB). Vælg mellem FAM, VIC, , ABY JUN, cyanin 5, TET, og NED som journalister. Proberne er HPLC-rensede.
Applied Biosystems TaqMan MGB (mindre rillebinder) prober er dobbelt-mærkede prober, der bruges til realtids PCR-applikationer ved brug af TaqMan kemi. TaqMan MGB Proberne indeholder en 5' fluorescerende reporterfarve og en 3' ikke-fluorescerende slukningsmiddel (NFQ). NFQ tilbyder fordelen ved lavere baggrundssignal, hvilket resulterer i bedre præcision ved kvantificering. Specialfremstillede TaqMan MGB prober er HPLC-rensede og fås med FAM, VIC, ABY, , JUN, Cyanin 5, TET, og NED reporterfarvestoffer.
Kortere, mere specifikke sonder
TaqMan MGB proberne inkluderer en MGB del i 3'-enden, der øger probens smeltetemperatur (Tm) og stabiliserer probe/mål-hybrider. Det betyder, at TaqMan MGB prober kan være betydeligt kortere end traditionelle prober, hvilket giver bedre sekvensdiskrimination og fleksibilitet til at rumme flere mål.
Ikke-fluorescerende slukningsmiddel (NFQ) maksimerer følsomheden
TaqMan MGB proberne indeholder en NFQ til at absorbere (svække) signalet fra den fluorescerende farvemærke i den anden ende af proben. NFQ'ens egenskaber kombineret med probens korte længde MGB resulterer i lavere baggrundssignal end med ikke-MGB NFQ-prober. Lavere baggrund betyder øget følsomhed og præcision i dine data.
Multipleksing
Tilgængeligheden af MGB prober til op til fem kanaler muliggør multiplexing af højere orden, hvilket muliggør detektion af flere mål fra de samme prøver.
Garanteret udbytte
Den enhedsstørrelse, du vælger, baseres på det minimumsbeløb, vi leverer, ikke på syntesestartmængden.
Omtrentlig skibstid
4 –dage på 10 dage i Nordamerika, 5-10 dage i Europa
Vi tilbyder også:
  • Applied Biosystems Speciallavede primere og andre typer TaqMan prober.
  • TaqMan MGB prober og primere fås som foruddesignede og præformulerede TaqMan assays.
  • Kommercielle produktionsprodukter og -tjenester, herunder OEM- og GMP oligo-produktion.
Har du brug for en anden farve eller koncentration eller en større lot-størrelse? Custom TaqMan Assay and Oligo Service tilbyder skræddersyede produkter, som du kan skræddersy til dine eksperimentelle behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
3'Primermodifikation MGB-NFQ
5'Primermodifikation FAM, NED, TET, VIC
Form Væske
Format Rør
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Intern sondemodifikation Ingen
Etiket eller farvestof FAM, VIC, NED, TET
Produktlinje TaqMan
Produkttype TaqMan sonde
Oprensningsmetode HPLC
Renhed eller kvalitetsklasse HPLC
Mængde 6.000 pmol skala
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)