Få mere at vide
Applied Biosystems™ Skik TaqMan™ PreAmp Pool
Artikelnummer. 15362172 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15362172 1 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15362172 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4441856
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Skik TaqMan™ PreAmp Pool
Brugerdefinerede miRNA-arraydesigns kan indeholde fra 12 til 380 assays og 1 til 8 prøver på hvert arraydesign. Der tilbydes ti formater, kun tilgængelige med mikrofluidkortdesign. Brug Custom PreAmp-puljer til prøver med begrænsede miRNA-mængder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Skik TaqMan™ PreAmp Pool, 1mL, brugerdefinerede miRNA-arraydesigns kan indeholde fra 12 til 380 analyser og 1 til 8 prøver på hver Array Design
Mængde 1 ml