Få mere at vide
Applied Biosystems™ Skik TaqMan™ Genekspressionsanalyse, FAM
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Applied Biosystems Skik TaqMan Genekspressionsassays er den tilpassede version af vores foruddesignede TaqMan analyser til kvantitativ realtids-PCR. Skikken TaqMan Genekspressionsassays består af et par umærkede PCR-primere og en TaqMan sonde med en farvemærkat (FAM ) den 5’ ende og en mindre rillebinder (MGB ) og ikke-fluorescerende quencher (NFQ) på 3’ ende.
Funktionerne omfatter:
• Nem at bruge, —bare tilsæt cDNA og master mix og kør qPCR —uden behov for smeltekurver
•Specifikke —TaqMan-assays bruger proprietære MGB-holdige prober, der kan være op til 15 baser kortere end ikke-MGB-prober, hvilket forbedrer analysens specificitet
•Sensitive —TaqMan-assays er ideelle til måling af lave niveauer af ekspression eller lav-abundance-mål
•Nøjagtig —identifikation af små fold-ændringer med høj nøjagtighed af kvantificering
•Guldstandard TaqMan qPCR kemi —TaqMan-assays trækker på Thermo Fisher Scientifics bioinformatik-assay design pipeline for at hjælpe med at sikre høj specificitet og minimal krydsreaktivitet, selv for genvarianter med høj sekvenshomologi
•Sekvenser leveres med hver Custom TaqMan Genekspressionsanalyse du designer og bestiller
Omtrentlig forsendelsestid Lavet
på bestilling: 4 –6 dage i Nordamerika, 4 –8 dage i
Europa Præ-formuleret assay
• 2 umærkede PCR-primere (900 nM hver endelig 1X koncentration)
• 1 FAM farvestof-mærket TaqMan MGB probe (250 nM endelig 1X koncentration)
TaqMan Genekspressionsassays er guldstandarden i real-time PCR-genekspressionsundersøgelser, bygget på mere end 20 års erfaring. Hvert assay inkluderer målprimere og en sekvensspecifik probe, der er optimeret til den bedste funktionelle præstation. Ingen yderligere design, optimering eller smeltekurveanalyse er nødvendig. Tilgængelig i en bred vifte af formater og arter tilføjes nye assaydesigns konstant for at hjælpe med at opfylde dine forskningsbehov. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og er understøttet af mere end 350 patenter.
Anbefalet mastermix: TaqMan Fast Advanced Master Mix
Se også: Custom Plus TaqMan RNA-analyser , designet ved hjælp af den fulde bioinformatiske kraft TaqMan Assay design pipeline.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1 rør indeholdende en 20X (S- og M-størrelser) eller 60X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere). Opbevares ved -15 til -25 °C. |
| Til brug med (udstyr) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttype | Skik TaqMan Genekspression |
| Mængde | S (360 reaktioner), lavet på bestilling |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Antal reaktioner | 360 reaktioner, lavet på bestilling |