Description
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR. The Custom TaqMan Gene Expression assays consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM, VIC, ABY, JUN, and Cyanine 5) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and nonfluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Funktioner inkluderer:
- Let at bruge, —bare tilføj cDNA og master mix og kør qPCR, —ingen smeltekurver kræves
- Specifikke—TaqMan-analyser bruger proprietære MGB-indeholdende prober, der kan være op til 15 baser kortere end ikke-MGB-prober, hvilket forbedrer specificiteten af testen
- Følsomme—TaqMan-assays er ideelle til at måle lave niveauer af udtryk eller mål med lav forekomst
- Præcis—identificer små foldeændringer med høj kvantificeringsnøjagtighed
- TaqMan-assays af guldstandard TaqMan qPCR-kemi—trækker på Thermo Fisher Scientifics bioinformatik-assaydesignpipeline for at sikre høj specificitet og minimal krydsreaktivitet, selv for genvarianter med høj sekvenshomologi
- Sekvenser, der følger—med hver Custom TaqMan Gene Expression Assay, du designer og bestiller
- Multiplexing-klare—TaqMan-assays er nu tilgængelige med 5 forskellige farveetiketter for at understøtte samtidig detektion af op til 5 mål i en enkelt qPCR-reaktion. FAM, ABY, JUN, og Cyanin 5-assays fås med balancerede primer/probe-koncentrationer (Primer-Limited, 350 nM) for at understøtte ensartet multiplex-ydelse. VIC Primer-Limited assays (150 nM) fås med SKU 4448487 (S), 4448488 (M), 4448492 (L).
Omtrentlig skibstid
- Fremstillet på bestilling: 4 – 6 dage i Nordamerika, 4 – 8 dage i Europa (FAM, VIC); 4-10 dage i Nordamerika, 6-14 dage i Europa (ABY, JUN, cyanin 5)
Forudformuleret analyse
- 2 umærkede PCR-primere (Standard: 900 nM hver endelig 1X koncentration; Primer-Limited: 350 nM hver endelig 1X koncentration )
- 1 farvemærket (FAM, VIC, ABY, eller JUN cyanin 5) MGB TaqMan sonde (250 nM endelig 1X koncentration)
TaqMan Genekspressionsassays er guldstandarden i realtids PCR-genekspressionsstudier, bygget på mere end 20 års erfaring. Hver assay indeholder målprimere og en sekvensspecifik probe optimeret for bedst mulig funktionel ydeevne. Der er ikke behov for yderligere design-, optimerings- eller smeltekurveanalyse. Tilgængelige i et bredt udvalg af formater og arter, tilføjes nye assay-designs løbende for at imødekomme dine forskningsbehov. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og er understøttet af mere end 350 patenter.
Anbefalet mastermix: TaqMan Fast Advanced Master Mix (Cat. Nr. 4444556) eller TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix (Cat. Nej. A58666)
Se også: Custom Plus TaqMan RNA Assays, designet med den fulde bioinformatikkraft fra Assay-designpipelinen TaqMan .
Specifications
Specifications
| Koncentration | 60X (Primer Limited) |
| Indhold og opbevaring | •1 rør med 20X (XS, S og M størrelser) eller 60X (L størrelse) blanding af forudformuleret assay (1 probe og 2 primere). •Opbevar ved -15 °C til -25 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Form | Væske |
| Format | Rør |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Til brug med (udstyr) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne, StepOnePlus ViiA , 7 System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, 7 Pro, QuantStudio QuantStudio 12k Flex, QuantStudio Absolute Q Digital PCR System |
| Intern sondemodifikation | Cyanin 5 (5'), MGB (Minor Groove Binder) (3') |
| Etiket eller farvestof | Cy5 |
| Show More |