Få mere at vide
Applied Biosystems™ Skik TaqMan™ Genekspressionsanalyse, FAM
Artikelnummer. 15399745 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
L (2900 reactions), Made to Order
L (2900 reaktioner), udført på bestilling
M (750 reactions), Made to Order
M (750 reaktioner), lavet på bestilling
S (360 Reaktioner), Udført på bestilling
S (360 reactions), Made to Order
Etiket eller farvestof:
ABY
Cy5
FAM
JUN
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Pakke med 60
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Etiket eller farvestof Pakningsstørrelse
15399745 S (360 reactions), Made to Order FAM Hver
15576590 M (750 reactions), Made to Order FAM Pakke med 20
15551034 L (2900 reactions), Made to Order FAM Pakke med 60
32045171 S (360 Reaktioner), Udført på bestilling FAM -
32044408 M (750 reaktioner), lavet på bestilling FAM -
32045006 L (2900 reaktioner), udført på bestilling FAM -
32045585 S (360 Reaktioner), Udført på bestilling ABY -
32044538 M (750 reaktioner), lavet på bestilling ABY -
32044619 S (360 Reaktioner), Udført på bestilling JUN -
32044392 M (750 reaktioner), lavet på bestilling JUN -
32044335 S (360 Reaktioner), Udført på bestilling Cy5 -
32044702 M (750 reaktioner), lavet på bestilling Cy5 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15399745 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4331348
Få en enklere genekspressionsarbejdsgang
Brug rabatkode 27954
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Applied Biosystems Skik TaqMan Genekspressionsassays er den tilpassede version af vores foruddesignede TaqMan analyser til kvantitativ realtids-PCR.
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR. The Custom TaqMan Gene Expression assays consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM, VIC, ABY, JUN, and Cyanine 5) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and nonfluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Applied Biosystems Skik TaqMan Genekspressionsassays er den tilpassede version af vores foruddesignede TaqMan analyser til kvantitativ realtids-PCR. Skikken TaqMan Genekspressionsassays består af et par umærkede PCR-primere og en TaqMan sonde med en farvemærkat (FAM ) den 5’ ende og en mindre rillebinder (MGB ) og ikke-fluorescerende quencher (NFQ) på 3’ ende.
Funktionerne omfatter:
• Nem at bruge, —bare tilsæt cDNA og master mix og kør qPCR —uden behov for smeltekurver
•Specifikke —TaqMan-assays bruger proprietære MGB-holdige prober, der kan være op til 15 baser kortere end ikke-MGB-prober, hvilket forbedrer analysens specificitet
•Sensitive —TaqMan-assays er ideelle til måling af lave niveauer af ekspression eller lav-abundance-mål
•Nøjagtig —identifikation af små fold-ændringer med høj nøjagtighed af kvantificering
•Guldstandard TaqMan qPCR kemi —TaqMan-assays trækker på Thermo Fisher Scientifics bioinformatik-assay design pipeline for at hjælpe med at sikre høj specificitet og minimal krydsreaktivitet, selv for genvarianter med høj sekvenshomologi
•Sekvenser leveres med hver Custom TaqMan Genekspressionsanalyse du designer og bestiller
Omtrentlig forsendelsestid Lavet
på bestilling: 4 –6 dage i Nordamerika, 4 –8 dage i
Europa Præ-formuleret assay
• 2 umærkede PCR-primere (900 nM hver endelig 1X koncentration)
• 1 FAM farvestof-mærket TaqMan MGB probe (250 nM endelig 1X koncentration)
TaqMan Genekspressionsassays er guldstandarden i real-time PCR-genekspressionsundersøgelser, bygget på mere end 20 års erfaring. Hvert assay inkluderer målprimere og en sekvensspecifik probe, der er optimeret til den bedste funktionelle præstation. Ingen yderligere design, optimering eller smeltekurveanalyse er nødvendig. Tilgængelig i en bred vifte af formater og arter tilføjes nye assaydesigns konstant for at hjælpe med at opfylde dine forskningsbehov. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og er understøttet af mere end 350 patenter.
Anbefalet mastermix: TaqMan Fast Advanced Master Mix
Se også: Custom Plus TaqMan RNA-analyser , designet ved hjælp af den fulde bioinformatiske kraft TaqMan Assay design pipeline.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en 20X (S- og M-størrelser) eller 60X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere).
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Produkttype Skik TaqMan Genekspression
Mængde S (360 reactions), Made to Order
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Antal reaktioner 360 reaktioner, lavet på bestilling