Få mere at vide
Applied Biosystems™ Skik TaqMan™ Kopinummeranalyse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15541444 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
L (2900 reaktioner), lavet på bestilling
M (750 reaktioner), lavet på bestilling
S (360 reaktioner), lavet på bestilling
Pakningsstørrelse:
360µL
750µL
967µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15541444 S (360 reaktioner), lavet på bestilling 360µL
15561444 L (2900 reaktioner), lavet på bestilling 967µL
15551444 M (750 reaktioner), lavet på bestilling 750µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15541444 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4400294
Applied Biosystems TaqMan Kopinummeranalyser bruger guldstandard TaqMan MGB probekemi for at evaluere kopiantallet af genomiske DNA-mål ved hjælp af Applied Biosystems PCR-instrumenter og -software i realtid.
Applied Biosystems TaqMan Kopinummeranalyser bruger guldstandard TaqMan MGB probekemi for at evaluere kopiantallet af genomiske DNA-mål ved hjælp af Applied Biosystems PCR-instrumenter og -software i realtid. TaqMan Kopinummeranalyser køres sammen med en TaqMan Kopinummerreferenceanalyse i en duplex qPCR-reaktion; kopiantalassayet detekterer målsekvensen, og referenceassayet detekterer en sekvens, der vides at være til stede i to kopier i det diploide genom. Resultaterne analyseres derefter ved den relative kvantificeringsmetode vha Applied Biosystems CopyCaller Software.
Skik TaqMan Kopinummeranalyser er en mulighed for mål af interesse, der ikke er dækket af den foruddesignede analysesamling. De GeneAssist Copy Number Assay Tool giver dig mulighed for at indsende dine egne præmaskerede brugerdefinerede målsekvenser til assaydesign eller primer/probe-parsekvenser til assayformulering uden ekstra omkostninger. Designprocessen for Custom TaqMan Copy Number Assays inkluderer ikke up-front bioinformatisk sekvensanalyse eller in silico QC, men designs kan sammenlignes med human/mus reference assays for kompatibilitet i dupleksreaktioner.
Fordele:
Fleksibel generere analyser for —ethvert mål af interesse ved hjælp af GeneAssist Copy Number Assay Tool, uden artsbegrænsninger
Specifik guldstandard— TaqMan kemi med mindre rillebinder (MGB ) prober øger assayspecificiteten ved at muliggøre kortere prober
Reproducerbare robuste analysedesign —udviklet med vores optimerede algoritmer leverer nøjagtige, reproducerbare og pålidelige resultater
Nem at fortolke CopyCaller —Software giver det beregnede kopiantal og det forudsagte kopiantal sammen med konfidensværdi og z-score kvalitetsmålinger
Hurtig og enkel opsætning til primær —analyse på 3 4 timer –
Omtrentlig leveringstid 4 6 dage
i –Nordamerika og 6 10 dage i –Europa
TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og er understøttet af mere end 350 patenter.
TaqMan Kopinummerreferenceanalyser sælges separat.
Anbefalet mastermix (sælges separat): TaqMan Genotyping Master Mix (Kat. nr. 4371355)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 60X
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en 20X (S- og M-størrelser) eller 60X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere).
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Hurtig
Produktlinje TaqMan
Produkttype Skik TaqMan™ Kopinummeranalyse
Mængde S (360 reaktioner), lavet på bestilling
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Troskab (vs. Taq) 60 X
Antal reaktioner 360 reaktioner
Volumen 360μ L