Få mere at vide
Ambion™ Skik Silencer™ siRNA, Standard Renhed
Artikelnummer. 15501064
Skift visning
Mængde:
5 nmol
Pakningsstørrelse:
5nmol
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15501064 5 nmol 5nmol
1 options
Artikelnummer. 15501064 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 4404004
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Skik Silencer™ siRNA, Standard Renhed
RNA-interferens (RNAi) er den bedste måde effektivt at nedbryde genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper. Brug vores GeneAssist™ specialtilpassede siRNA Builder til at designe og bestille et specialdesignet siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser. (Tørrede oligonukleotider sendes ved omgivelsestemperatur.) Yderligere materialer inkluderet: 1,75 ml nukleasefrit vand
Oversigt Brugerdefineret siRNA, 5nmol, standardrenhed, RNAi er den bedste måde at effektivt slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper, brug vores GeneAssist Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA
RNAi type siRNA
Til brug med (applikation) RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, RNAi, siRNA
Produktlinje Lyddæmper, Ambion
Produkttype Brugerdefineret siRNA
Renhed Standard
Mængde 5 nmol
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.