Få mere at vide
Ambion™ Skik Silencer™ siRNA
Artikelnummer. p-7075785
Mængde:
1 umol
100 nmol
20 nmol
40 nmol
Pakningsstørrelse:
100nmol
1µmol
20nmol
40nmol
Hver
Artikelnummer. 15541144
Brand: Ambion™ AM16104
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skik Silencer™ siRNA
RNA-interferens (RNAi) er den bedste måde til effektivt at slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en lang række celletyper. Brug vores GeneAssist™ Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser. (Tørrede oligonukleotider sendes ved omgivelsestemperatur.) Yderligere materialer inkluderet: 1,75 ml nukleasefrit vand
Oversigt Brugerdefineret siRNA, 20nmol, flydende, standardrenhed, vandopløselig, RNAi er den bedste måde at effektivt slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper, brug vores GeneAssist Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA
RNAi type siRNA
Prøvetype RNA
Produktlinje Ambion™ , Silencer™ Vælge
Produkttype Brugerdefineret siRNA
Renhed Standard
Mængde 20 nmol
Form Væske