Få mere at vide
Ambion™ Skik Silencer™ siRNA
Click to view available options
Mængde:
1 umol
100 nmol
20 nmol
40 nmol
Unit Size:
100nmol
1µmol
20nmol
40nmol
Hver
Description
RNA-interferens (RNAi) er den bedste måde til effektivt at slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en lang række celletyper. Brug vores GeneAssist™ Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Oversigt | Brugerdefineret siRNA, 20nmol, HPLC-renhed, RNAi er den bedste måde at effektivt slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper, brug vores GeneAssist Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA |
| Produkttype | Brugerdefineret siRNA |
| Renhed | HPLC |
| Mængde | 20 nmol |