Få mere at vide
Ambion™ Skik Silencer™ siRNA
Artikelnummer. 15551144
Mængde:
1 umol
100 nmol
20 nmol
40 nmol
Pakningsstørrelse:
100nmol
1µmol
20nmol
40nmol
Hver
Artikelnummer. 15551144
Brand: Ambion™ AM16106
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skik Silencer™ siRNA
RNA-interferens (RNAi) er den bedste måde til effektivt at slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en lang række celletyper. Brug vores GeneAssist™ Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt Brugerdefineret siRNA, 40nmol, flydende, standardrenhed, vandopløseligt, RNAi er den bedste måde at effektivt slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper, brug vores GeneAssist Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA
Produkttype Brugerdefineret siRNA
Renhed Standard
Mængde 40 nmol
Form Væske