Få mere at vide
Ambion™ Skik Silencer™ siRNA
Mængde:
1 umol
100 nmol
20 nmol
40 nmol
Pakningsstørrelse:
100nmol
1µmol
20nmol
40nmol
Hver
Beskrivelse
RNA-interferens (RNAi) er den bedste måde til effektivt at slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en lang række celletyper. Brug vores GeneAssist™ Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser. (Tørrede oligonukleotider sendes ved omgivelsestemperatur.) Yderligere materialer inkluderet: 1,75 ml nukleasefrit vand |
| Oversigt | Brugerdefineret siRNA, 20nmol, flydende, standardrenhed, vandopløselig, RNAi er den bedste måde at effektivt slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper, brug vores GeneAssist Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA |
| RNAi type | siRNA |
| Prøvetype | RNA |
| Produktlinje | Ambion™ , Silencer™ Vælge |
| Produkttype | Brugerdefineret siRNA |
| Renhed | Standard |
| Mængde | 20 nmol |
| Form | Væske |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido