Få mere at vide
Invitrogen™ Skik Silencer™ siRNA
Artikelnummer. 15571064
Skift visning
Oversigt:
Brugerdefineret siRNA, 10 umol
Brugerdefineret siRNA, 20 nmol
Brugerdefineret siRNA, 250 nmol
Custom siRNA HPLC, 250 nmol
Pakningsstørrelse:
10µmol
20nmol
250nmol
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
15571064 Custom siRNA HPLC, 250 nmol 250nmol
15531481 Custom siRNA HPLC, 250 nmol Hver
15531144 Brugerdefineret siRNA, 20 nmol 20nmol
15511154 Brugerdefineret siRNA, 250 nmol 250nmol
15531154 Brugerdefineret siRNA, 10 umol 10µmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15571064 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4404015
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
RNA-interferens (RNAi) er den bedste måde til effektivt at slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en lang række celletyper.
Brug vores GeneAssist™ Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser. Tørrede oligonukleotider sendes ved omgivelsestemperatur.
Oversigt Custom siRNA HPLC, 250 nmol
RNAi type siRNA
Produktlinje Ambion™ , Silencer™ Vælge
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 250 nmol