Få mere at vide
Custom Select siRNA, In Vivo Ready
Artikelnummer. 15531064
Skift visning
Mængde:
10μ mol
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15531064 10μ mol Hver
15591471 10μ mol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15531064 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. 4404008
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Custom Select siRNA, In Vivo Ready
  • Silencer™ Udvalgte brugerdefinerede siRNA'er (LNA-modificeret 21-bp duplex med overhæng) er RNA-interferens (RNAi) værktøjer, der er ideelle til at slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper.
  • Disse siRNA'er giver høje knock-down effektiviteter og specificiteter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder tørret siRNA og nukleasefrit vand (1,75 ml), afsendt ved omgivelsestemperatur. Efter modtagelse skal du opbevare siRNA'er i en ikke-frostfri fryser på eller under– 20° C
RNAi type siRNA
Produktlinje Lyddæmper-select, Ambion
Produkttype siRNA
Mængde 10μ mol