Få mere at vide
Ambion™ Custom Select siRNA, In Vivo Ready
Artikelnummer. 15521064
Skift visning
Mængde:
1μ mol
250 nmol
Pakningsstørrelse:
250nmol
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15521064 1μ mol Hver
15511064 250 nmol 250nmol
15581471 1μ mol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15521064 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 4404007
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Custom Select siRNA, In Vivo Ready
Silencer™ Udvalgte brugerdefinerede siRNA'er (LNA-modificeret 21-bp duplex med overhæng) er RNA-interferens (RNAi) værktøjer, der er ideelle til at slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper. Disse siRNA'er giver høje knock-down effektiviteter og specificiteter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt In-vivo Ready Custom Select siRNA, μ1 mol, ideel til at slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper, disse siRNA'er giver høj knock-down effektivitet og specificitet
Til brug med (applikation) Slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en lang række celletyper
Produkttype In-vivo Ready Custom Select siRNA
Mængde 1μ mol