Få mere at vide
Ambion™ Custom Select siRNA, In Vivo Ready
Beskrivelse
Silencer™ Udvalgte brugerdefinerede siRNA'er (LNA-modificeret 21-bp duplex med overhæng) er RNA-interferens (RNAi) værktøjer, der er ideelle til at slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper. Disse siRNA'er giver høje knock-down effektiviteter og specificiteter.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Oversigt | In-vivo Ready Custom Select siRNA, 250nmol, ideel til at slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper, disse siRNA'er giver høj knock-down effektivitet og specificitet |
| Til brug med (applikation) | Slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en lang række celletyper |
| Produkttype | In-vivo Ready Custom Select siRNA |
| Mængde | 250 nmol |