Få mere at vide
Ambion™ Brugerdefineret Vælg siRNA
Mængde:
1μ mol
10μ mol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
250nmol
40nmol
5nmol
Hver
Beskrivelse
Silencer™ Udvalgte brugerdefinerede siRNA'er (LNA-modificeret 21-bp duplex med overhæng) er RNA-interferens (RNAi) værktøjer, der er ideelle til at slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper. Disse siRNA'er giver høje knock-down effektiviteter og specificiteter.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder tørret siRNA og nukleasefrit vand (1,75 ml), afsendt ved omgivelsestemperatur. Efter modtagelse skal du opbevare siRNA'er i en ikke-frostfri fryser på eller under– 20° C |
| Oversigt | Custom Select siRNA, 40nmol, standardrenhed,≥ 80 % renhed, ideel til at slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper, disse siRNA'er giver høj knock-down effektivitet og specificitet |
| RNAi type | siRNA |
| Til brug med (applikation) | Slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en lang række celletyper |
| Produktlinje | Ambion™ , Silencer™ Vælge |
| Produkttype | Brugerdefineret Vælg siRNA |
| Renhed | Standard |
| Mængde | 40 nmol |