Få mere at vide
Ambion™ Brugerdefineret Vælg siRNA
Mængde:
1μ mol
10μ mol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
250nmol
40nmol
5nmol
Hver
Descripción
Silencer™ Udvalgte brugerdefinerede siRNA'er (LNA-modificeret 21-bp duplex med overhæng) er RNA-interferens (RNAi) værktøjer, der er ideelle til at slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper. Disse siRNA'er giver høje knock-down effektiviteter og specificiteter.
Especificaciones
Especificaciones
| Indhold og opbevaring | Indeholder tørret siRNA og nukleasefrit vand (1,75 ml), afsendt ved omgivelsestemperatur. Efter modtagelse skal du opbevare siRNA'er i en ikke-frostfri fryser på eller under– 20° C |
| Oversigt | Custom Select siRNA, 5nmol, til RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, RNAi, siRNA |
| RNAi type | siRNA |
| Endelig produkttype | Brugerdefineret vælg siRNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, RNAi, siRNA |
| Produktlinje | Lyddæmper , Ambion |
| Produkttype | Brugerdefineret Vælg siRNA |
| Mængde | 5 nmol |
| Prøvestørrelse | 5nmol |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido