Få mere at vide
Ambion™ Brugerdefineret RNA, Stealth Seq
Artikelnummer. 10664953
Skift visning
Mængde:
1μ mol
1.7μ mol
2 nmol
20 nmol
500 nmol
80 nmol
Pakningsstørrelse:
1.7µmol
1µmol
20nmol
80nmol
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10664953 1.7μ mol 1.7µmol
10052312 1μ mol 1µmol
10397782 20 nmol 20nmol
10636683 80 nmol 80nmol
10022713 500 nmol Hver
10337843 2 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10664953 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 10650005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Brugerdefineret RNA, Stealth Seq
Brug dette værktøj til hurtig og nem online bestilling af bænktestet valideret Stealth RNAi™ siRNA, klar til bestilling Stealth Select RNAi™ siRNA, bænktestet BLOCK-iT™ Pol II miR Valideret miRNA Vector Duopaks og klar til at klone BLOCK-iT™ miR RNAi Vælg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt RNA Stealth SEQ, 1,7 μmol, laveste effekter uden for mål og højeste styrke, små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering
Produkttype RNA Stealth SEQ
Mængde 1.7μ mol