Få mere at vide
Ambion™ Custom RNA, Stealth, HPLC
Artikelnummer. 10667923
Skift visning
Produkttype:
RNA HPLC in vivo
Stealth RNA HPLC
Mængde:
20 nmol
5 nmol
500 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
10667923 RNA HPLC in vivo 500 nmol Hver
10164353 Stealth RNA HPLC 20 nmol Hver
10523054 RNA HPLC in vivo 20 nmol Hver
10328033 Stealth RNA HPLC 500 nmol Hver
10522504 Stealth RNA HPLC 5 nmol Hver
10174283 RNA HPLC in vivo 5 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10667923 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 100001865
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Custom RNA, Stealth, HPLC
Brug dette værktøj til hurtig og nem online bestilling af bænktestet valideret Stealth RNAi™ siRNA, klar til bestilling Stealth Select RNAi™ siRNA, bænktestet BLOCK-iT™ Pol II miR Valideret miRNA Vector Duopaks og klar til at klone BLOCK-iT™ miR RNAi Vælg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt RNA HPLC In-vivo, 500nmol, laveste effekter uden for mål og højeste styrke, små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering
Produkttype RNA HPLC in vivo
Renhed HPLC
Mængde 500 nmol