Få mere at vide
Ambion™ Brugerdefineret RNA, Stealth, afsaltet
Artikelnummer. 10276583
Skift visning
Mængde:
100 nmol
2 nmol
25 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10276583 2 nmol Hver
10459213 25 nmol Hver
10184923 100 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10276583 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 100001856
Brugerdefineret RNA, Stealth, afsaltet
Brug dette værktøj til hurtig og nem online bestilling af bænktestet valideret Stealth RNAi™ siRNA, klar til bestilling Stealth Select RNAi™ siRNA, bænktestet BLOCK-iT™ Pol II miR Valideret miRNA Vector Duopaks og klar til at klone BLOCK-iT™ miR RNAi Vælg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt RNA DSL In-vivo, 2nmol, laveste effekter uden for mål og højeste styrke, små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering
Produkttype RNA DSL In-vivo
Mængde 2 nmol