Få mere at vide
Ambion™ Brugerdefineret RNA, Stealth, afsaltet
Artikelnummer. 10184923
Mængde:
100 nmol
2 nmol
25 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10184923
Brand: Ambion™ 100001855
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brugerdefineret RNA, Stealth, afsaltet
Brug dette værktøj til hurtig og nem online bestilling af bænktestet valideret Stealth RNAi™ siRNA, klar til bestilling Stealth Select RNAi™ siRNA, bænktestet BLOCK-iT™ Pol II miR Valideret miRNA Vector Duopaks og klar til at klone BLOCK-iT™ miR RNAi Vælg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt RNA DSL In-vivo, 100nmol, laveste effekter uden for mål og højeste styrke, små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering
Produkttype RNA DSL In-vivo
Mængde 100 nmol