Få mere at vide
Ambion™ Brugerdefineret RNA, HPLC
Artikelnummer. 10728974
Skift visning
Produkttype:
RNA HPLC
siRNA HPLC
Mængde:
20 nmol
20 nmol, 1 hætteglas
5 nmol
50 nmol
500 nmol
80 nmol, 1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
20nmol
50nmol
80nmol
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Unit Size
10728974 RNA HPLC 50 nmol 50nmol
10502394 RNA HPLC 20 nmol, 1 hætteglas 20nmol
10424625 RNA HPLC 80 nmol, 1 hætteglas 80nmol
10686983 RNA HPLC 20 nmol Hver
10022803 RNA HPLC 5 nmol Hver
10368073 siRNA HPLC 500 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10728974 Supplier Ambion™ Supplier No. 10620103
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Brugerdefineret RNA, HPLC
Bruger vores prisvindende BLOCK-iT™ RNAi Designer, du kan designe Custom BLOCK-iT™ siRNA-sekvenser til effektiv og specifik genekspression knockdowns i enhver organisme. For øget målspecificitet og stabilitet i serum, Stealth RNAi™ RNAi kemi er tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt RNA HPLC, 50nmol, Pre Strand, Design Custom BLOCK-iT™ siRNA-sekvenser til effektiv og specifik genekspression knockdowns i enhver organism, for forbedret målspecificitet og stabilitet i serum
Produkttype RNA HPLC
Renhed HPLC
Mængde 50 nmol