Få mere at vide
Ambion™ Brugerdefineret RNA
Artikelnummer. 12037626
Skift visning
Produkttype:
RNA
RNA DSL In-vivo
RNA in vivo
Mængde:
1μ mol
1.7μ mol
100 nmol
20 nmol
5 nmol
80 nmol
Pakningsstørrelse:
1µmol
20nmol
80nmol
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
12037626 RNA 20 nmol 20nmol
10789534 RNA 80 nmol 80nmol
10206252 RNA 1μ mol 1µmol
10164322 RNA 1.7μ mol Hver
10584414 RNA in vivo 20 nmol Hver
10647353 RNA in vivo 5 nmol Hver
10308323 RNA DSL In-vivo 100 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12037626 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 10620000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Brugerdefineret RNA
Bruger vores prisvindende BLOCK-iT™ RNAi Designer, du kan designe Custom BLOCK-iT™ siRNA-sekvenser til effektiv og specifik genekspression knockdowns i enhver organisme. For øget målspecificitet og stabilitet i serum, Stealth RNAi™ RNAi kemi er tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Block-iT™ RNAi Designer, 20nmol, For Stealth RNAi™ , Specifikke genekspression knockdowns, forbedret målspecificitet
Produkttype RNA
Mængde 20 nmol