Få mere at vide
Ambion™ Custom RNA, 5' PHO
Artikelnummer. p-7075777
Mængde:
20 nmol
80 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
80nmol
Artikelnummer. 10053483
Brand: Ambion™ 10660068
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Custom RNA, 5' PHO
Brug dette værktøj til hurtig og nem online bestilling af bænktestet valideret Stealth RNAi™ siRNA, klar til bestilling Stealth Select RNAi™ siRNA, bænktestet BLOCK-iT™ Pol II miR Valideret miRNA Vector Duopaks og klar til at klone BLOCK-iT™ miR RNAi Vælg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt RNA 5' PHO, 20nmol, laveste off-target-effekter og højeste styrke, små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering
Produkttype RNA 5' PHO
Mængde 20 nmol