Få mere at vide
Ambion™ Custom RNA, 5' PHO
Artikelnummer. 10053483
Skift visning
Mængde:
20 nmol
80 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
80nmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10053483 20 nmol 20nmol
10053723 80 nmol 80nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10053483 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 10660068
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Custom RNA, 5' PHO
Brug dette værktøj til hurtig og nem online bestilling af bænktestet valideret Stealth RNAi™ siRNA, klar til bestilling Stealth Select RNAi™ siRNA, bænktestet BLOCK-iT™ Pol II miR Valideret miRNA Vector Duopaks og klar til at klone BLOCK-iT™ miR RNAi Vælg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt RNA 5' PHO, 20nmol, laveste off-target-effekter og højeste styrke, små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering
Produkttype RNA 5' PHO
Mængde 20 nmol