Få mere at vide
Invitrogen™ Brugerdefineret RNA, 5' FLO
Artikelnummer. 10399233
Produkttype:
Konfiguration Primer RNA 5' FLO
RNA 5' FLO
Mængde:
20 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
50nmol
Artikelnummer. 10399233
Brand: Invitrogen™ 10660067
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brugerdefineret RNA, 5' FLO
Brug dette værktøj til hurtig og nem online bestilling af bænktestet valideret Stealth RNAi™ siRNA, klar til bestilling Stealth Select RNAi™ siRNA, bænktestet BLOCK-iT™ Pol II miR Valideret miRNA Vector Duopaks og klar til at klone BLOCK-iT™ miR RNAi Vælg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Konfigurationsprimer RNA 5' FLO, 20nmol, laveste effekter uden for mål og højeste styrke, små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering
Produkttype Konfiguration Primer RNA 5' FLO
Mængde 20 nmol