Få mere at vide
Invitrogen™ Custom RNA, 5' Biotin
Artikelnummer. 10638283
Skift visning
Produkttype:
RNA 5' Bio
RNA 5' Bio In vivo
Mængde:
20 nmol
5 nmol
500 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
10638283 RNA 5' Bio In vivo 20 nmol Hver
10552364 RNA 5' Bio 20 nmol 20nmol
10143713 RNA 5' Bio In vivo 5 nmol Hver
10134403 RNA 5' Bio In vivo 500 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10638283 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 100001858
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Custom RNA, 5' Biotin
Brug dette værktøj til hurtig og nem online bestilling af bænktestet valideret Stealth RNAi™ siRNA, klar til bestilling Stealth Select RNAi™ siRNA, bænktestet BLOCK-iT™ Pol II miR Valideret miRNA Vector Duopaks og klar til at klone BLOCK-iT™ miR RNAi Vælg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt RNA 5' Bio In-vivo, 20nmol, laveste off-target-effekter og højeste styrke, små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering
Produkttype RNA 5' Bio In vivo
Mængde 20 nmol