Få mere at vide
Ambion™ Brugerdefineret RNA, 5' Alexa Fluor™ 555
Artikelnummer. 10164493
Skift visning
Produkttype:
RNA 5' Alexa 555
SIRNA 5' Alexa 555
Mængde:
20 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde unitSize
10164493 SIRNA 5' Alexa 555 5 nmol Hver
10439043 RNA 5' Alexa 555 5 nmol Hver
10449233 RNA 5' Alexa 555 20 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10164493 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. A10429
Brugerdefineret RNA, 5' Alexa Fluor™ 555
Brug dette værktøj til hurtig og nem online bestilling af bænktestet valideret Stealth RNAi™ siRNA, klar til bestilling Stealth Select RNAi™ siRNA, bænktestet BLOCK-iT™ Pol II miR Valideret miRNA Vector Duopaks og klar til at klone BLOCK-iT™ miR RNAi Vælg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt SIRNA 5' Alexa 555, 5nmol, laveste off-target-effekter og højeste styrke, små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering
Produkttype SIRNA 5' Alexa 555
Mængde 5 nmol