Få mere at vide
Ambion™ Brugerdefineret RNA, 5' Alexa Fluor™ 488
Artikelnummer. p-7075772
Produkttype:
RNA 5' Alexa 488
SIRNA 5' Alexa 488
Mængde:
20 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10246633
Brand: Ambion™ A10427
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brugerdefineret RNA, 5' Alexa Fluor™ 488
Brug dette værktøj til hurtig og nem online bestilling af bænktestet valideret Stealth RNAi™ siRNA, klar til bestilling Stealth Select RNAi™ siRNA, bænktestet BLOCK-iT™ Pol II miR Valideret miRNA Vector Duopaks og klar til at klone BLOCK-iT™ miR RNAi Vælg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt SIRNA 5' Alexa 488, 5nmol, laveste off-target-effekter og højeste styrke, små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering
Produkttype SIRNA 5' Alexa 488
Mængde 5 nmol